Learn More
Quickfit™ PTFE Clamp
For retaining glassware having Quickfit™ conical joints
Marca: Quickfit GC14
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
- Se utilizan para mantener material de vidrio con juntas cónicas Quickfit™
- Fabricadas con PTFE con resorte de acero encapsulado para proporcionar un agarre firme
- Las pinzas están numeradas con el tamaño de junta para facilitar su identificación
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 250 °C
Especificaciones
Pinzas de unión | |
Resorte de acero encapsulado | |
14/23 |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Uniones cónicas | |
250 °C |