Learn More
Quickfit™ PTFE Clamp
For retaining glassware having Quickfit™ conical joints
68.50€ - 76.25€
Especificaciones
Tipo | Pinzas de unión |
---|---|
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Incluye | Resorte de acero encapsulado |
Para utilizar con (equipo) | Uniones cónicas |
Resistente a la temperatura (métrico) | 250 °C |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11941528
|
Quickfit
GC14 |
Uniones cónicas | 14/23 |
76.25€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11951528
|
Quickfit
GC29 |
Uniones cónicas | 29/32 |
68.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 25-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Manufactured from PTFE with encapsulated steel spring to provide a firm grip
- Highly resistant to chemical attack
- Can be used at temperatures up to 250°C
- Clips are numbered with joint size for easy identification
Especificaciones
Pinzas de unión | |
Resorte de acero encapsulado | |
250 °C |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Uniones cónicas |