Learn More
Llaves de PTFE Pyrex™ de repuesto para llave de paso Pyrex™
Para su uso con la llave de paso Pyrex
Marca: Pyrex SST303K
213.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Totalmente intercambiables
- Se suministran junto con dispositivo de retención de rosca de plástico
- Autolubricante, lo que evita la necesidad de grasa para llaves de paso
- Fabricada para uso con junta cónica de 1:10 lo que proporciona una combinación de rendimiento y facilidad de uso
Especificaciones
Llaves de repuesto para llave de paso,orificio en T | |
18,8 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |
2,5 mm | |
Calibre de llave: 2,5mm | |
Llave de paso Pyrex™ |