Learn More
Llaves de PTFE Pyrex™ de repuesto para llave de paso Pyrex™
Para su uso con la llave de paso Pyrex
72.30€ - 279.00€
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Para utilizar con (equipo) Llave de paso Pyrex™
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tipo Calibre de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Calibre de tapón Precio Cantidad y disponibilidad  
13463070
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
SST102K
Llave de paso de calibre recta 1,5 mm
84.35€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12967995
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
SST104K
Llaves de repuesto para llave de paso,orificio recto 4 mm
133.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15272806
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
SST303K
Llaves de repuesto para llave de paso,orificio en T 2,5 mm
225.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12421021
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
SST304K
Llaves de repuesto para llave de paso,orificio en T 4 mm
72.30€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
15262806
Ver documentos Detalles de la promoción
Pyrex
SST203K
Llaves de repuesto de llave de paso, orificio doble 2,5 mm
279.00€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Totalmente intercambiables
  • Se suministran junto con dispositivo de retención de rosca de plástico
  • Autolubricante, lo que evita la necesidad de grasa para llaves de paso
  • Fabricada para uso con junta cónica de 1:10 lo que proporciona una combinación de rendimiento y facilidad de uso
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Llave de paso Pyrex™