Learn More
Llaves de PTFE Pyrex™ de repuesto para llave de paso Pyrex™
Para su uso con la llave de paso Pyrex
Marca:  Pyrex SST104K
126.35 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12967995
  • 133.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 28-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Totalmente intercambiables
  • Se suministran junto con dispositivo de retención de rosca de plástico
  • Autolubricante, lo que evita la necesidad de grasa para llaves de paso
  • Fabricada para uso con junta cónica de 1:10 lo que proporciona una combinación de rendimiento y facilidad de uso
Especificaciones
Especificaciones
Llaves de repuesto para llave de paso,orificio recto
14,5 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
4 mm
Calibre de llave: 4,0mm
Llave de paso Pyrex™