Learn More
La columna de fraccionamiento Vigreux de vidrio de borosilicato QuickFit™
Tipo Vigreux con combinación de hendiduras horizontales y angulares.
Marca:  Quickfit FC3/23
1168.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.26000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15537820
  • 1230.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Columna popular y fácil de usar
  • Tipo Vigreux con combinación de hendiduras horizontales y angulares
  • Las hendiduras horizontales garantizan un contacto íntimo entre el vapor y el líquido
  • Las hendiduras en ángulo redistribuyen el líquido de las paredes al centro de la columna
Especificaciones
Especificaciones
600 mm
Columna de fraccionamiento Vigreux
ISO 3585
600 mm
Vidrio de borosilicato