Learn More
La columna de fraccionamiento Vigreux de vidrio de borosilicato QuickFit™
Código de producto. p-8002936
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
360 mm
600 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Altura (métrico) unitSize
15527820 360 mm paquete de 5
15537820 600 mm paquete de 5
2 options
Código de producto. 15527820
Marca: Quickfit FC3/14
Tipo Vigreux con combinación de hendiduras horizontales y angulares.
  • Columna popular y fácil de usar
  • Tipo Vigreux con combinación de hendiduras horizontales y angulares
  • Las hendiduras horizontales garantizan un contacto íntimo entre el vapor y el líquido
  • Las hendiduras en ángulo redistribuyen el líquido de las paredes al centro de la columna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye Junta esmerilada estándar 2 NS 29/32
Altura (métrico) 360 mm
Longitud (métrico) 360 mm
Tipo Columna Vigreux
Material Vidrio
Cantidad 1Each
Junta cónica estándar NS 29/32