Learn More
Tubo de inmersión sinterizado de vidrio de borosilicato Quickfit™ para frascos Dreschel
Disperse gas en burbujas con los tubos de vidrio de borosilicato sinterizado QuickFit™ diseñados para adaptarse a una amplia gama de frascos de Drechsel QuickFit™. Los tubos se suministran en varias porosidades para un control preciso del tamaño de la burbuja.
Marca: Quickfit MF48/13/250
68.02 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.05040kg
Descripción
Disperse gas en burbujas con los tubos de vidrio de borosilicato sinterizado QuickFit™ diseñados para adaptarse a una amplia gama de frascos QuickFit™ Deschel. Los tubos se suministran en varias porosidades para un control preciso del tamaño de la burbuja.
- Cumple con BS 2461
- El tubo de inmersión sinterizado dispersa el gas en burbujas para una mayor eficiencia
- Elección de porosidades de sinterización para lograr un tamaño de burbuja fino
Especificaciones
BS 2461 | |
Vidrio borosilicatado | |
1 |
Longitud del tubo: 165 mm | |
Frasco Dreschel |