Learn More
Tubo de inmersión sinterizado de vidrio de borosilicato Quickfit™ para frascos Dreschel
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para el frasco Dreschel modelos MF29/23/250
Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/125
Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/250
Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/500
Descripción:
Longitud del tubo: 132 mm
Longitud del tubo: 165 mm
Longitud del tubo: 217 mm
Longitud del tubo:165 mm
Porosidad:
0
1
2
3
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Descripción
Disperse gas en burbujas con los tubos de vidrio de borosilicato sinterizado QuickFit™ diseñados para adaptarse a una amplia gama de frascos QuickFit™ Deschel. Los tubos se suministran en varias porosidades para un control preciso del tamaño de la burbuja.
- Cumple con BS 2461
- El tubo de inmersión sinterizado dispersa el gas en burbujas para una mayor eficiencia
- Elección de porosidades de sinterización para lograr un tamaño de burbuja fino
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | BS 2461 |
| Descripción | Longitud del tubo: 165 mm |
| Material | Vidrio borosilicatado |
| Para utilizar con (equipo) | Para el frasco Dreschel modelos MF29/3/250 |
| Porosidad | 1 |