Learn More
Condensador Davies de superficie doble de vidrio borosilicatado Quickfit™
El condensador Davies de superficie doble de vidrio de borosilicato Quickfit™ es altamente eficiente, con una gran superficie de refrigeración interior que evita la vibración con el uso del efecto deflector, mientras que la superficie de refrigeración exterior evita el deslizamiento con líquidos de punto de ebullición bajo. Incluye conectores de rosca de plástico desmontables para una fijación de tubos fácil y segura.
Marca: Quickfit C5/24/SC
166.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
Fabricadas en vidrio de borosilicato Pyrex™.El condensador Davies de doble superficie de vidrio de borosilicato QuickFit™ es altamente eficiente con una gran superficie de enfriamiento.La superficie de refrigeración interior evita la vibración con el uso del efecto “deflector”, mientras que la superficie de refrigeración exterior evita el “deslizamiento” con líquidos de punto de ebullición bajo.Incluye conectores de rosca de plástico desmontables para una fijación de tubos fácil y segura.
- Condensador de alta eficiencia con gran superficie de refrigeración
- La superficie de refrigeración interior produce un efecto de «deflector»
- La superficie de refrigeración exterior evita el «deslizamiento» con líquidos de punto de ebullición bajo
- Con conectores de rosca de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
Especificaciones
Superficie x 102m2: 3,0 | |
Condensador Davies | |
Vidrio de borosilicato Pyrex |
29/32 | |
205 mm | |
365 mm |