Learn More
Pyrex™ Class A Glass Cylinder with Polyethylene Stopper
Manufactured from chemically resistant Pyrex™ borosilicate glass.
Marca: Pyrex 3212/18
190.95 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.30000kg
Descripción
- Cumple con ISO 4788.
- Impresos con códigos de lote para certificado de lote descargable
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex resistente a los productos químicos
- Graduaciones en esmalte blanco para mejorar la visibilidad con soluciones de colores oscuros
- Se suministra con tapón de polietileno
- Sólido pie de vidrio hexagonal
Especificaciones
Probeta graduada | |
Vidrio | |
Clase A | |
545 mm | |
45/40 |
Hexagonal | |
ISO 4788 | |
2000 ml | |
Tapón de polietileno | |
Polietileno |