Learn More
Tubos de ensayo con reborde de pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos. Los tubos de ensayo con reborde con pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
Marca: Pyrex 1624/10M
156.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.31052kg
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos.Los tubos de ensayo con reborde con pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
- Paredes resistentes con borde: Proporcionan una fuerza mecánica superior
- Diseño robusto: Reduce las roturas y los costes de sustitución y aumenta la seguridad del usuario
- Cumple con: ISO 4142
Especificaciones
16 mm | |
15 ml | |
Vidrio de borosilicato | |
Sí |
ISO 4142 | |
125 mm | |
100/Paq. |