Learn More
Tubo de ensayo de vidrio de borosilicato Pyrex™ con paredes resistentes y reborde
Click to view available options
Diámetro (métrico):
16 mm
18 mm
24 mm
Longitud (métrico):
125 mm
150 mm
Capacidad (métrico):
15 ml
18 mL
24 mL
48 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos.Los tubos de ensayo con reborde con pared gruesa de vidrio de borosilicato Pyrex™ son ideales para trabajos químicos y biológicos.
- Paredes resistentes con borde: Proporcionan una fuerza mecánica superior
- Diseño robusto: Reduce las roturas y los costes de sustitución y aumenta la seguridad del usuario
- Cumple con: ISO 4142
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 4142 |
| Capacidad (métrico) | 24 mL |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Con reborde | Sí |
| Diámetro (métrico) | 18 mm |
| Tipo de producto | Tubo de ensayo |