Learn More
Tubos de ensayo graduados de vidrio de borosilicato Pyrex™ con tapón
Fabricados con vidrio de borosilicato para ofrecer una excelente resistencia química y a choques térmicos. Los tubos de ensayo graduados de vidrio de borosilicato con tapón Pyrex™ son ideales para la medición y la mezcla de líquidos y soluciones.
Marca: Pyrex 1628/22M
352.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.75000kg
Descripción
- Con graduaciones de esmalte blanco para indicar la capacidad
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ que ofrece una excelente resistencia a la corrosión química y los choques térmicos
- Se suministra con tapón de polietileno intercambiable
Especificaciones
Polietileno | |
200 mm | |
Tapón intercambiable | |
Sí | |
Tapón |
50 mL | |
Vidrio de borosilicato | |
10/Paq. | |
26 mm |