Learn More
Tubos de ensayo graduados de vidrio de borosilicato con tapón Pyrex™
Código de producto. p-8002543
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
18 mm
22 mm
26 mm
Longitud (métrico):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Capacidad (métrico) unitSize
12693042 13 mm 100 mm 5 ml paquete de 10
11347814 18 mm 125 mm 10 ml paquete de 10
11357814 22 mm 150 mm 25 ml paquete de 10
11367814 26 mm 200 mm 50 mL paquete de 10
4 options
Código de producto. 12693042
Marca: Pyrex 1628/06M
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato para una excelente resistencia a los productos químicos y los choques térmicos. Los tubos de ensayo graduados de vidrio de borosilicato con tapón Pyrex™ son ideales para la medición y la mezcla de líquidos y soluciones.
  • Graduaciones de esmalte blanco para la evaluación visual del volumen
  • El tapón de polietileno evita derrames y fugas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polietileno
Capacidad (métrico) 5 ml
Longitud (métrico) 100 mm
Material Vidrio de borosilicato
Incluye Tapón intercambiable
Cantidad 10/Paq.
Graduated Sí
Diámetro (métrico) 13 mm
Tipo de tapón Tapón