Learn More
Frascos de densidad de vidrio de borosilicato Pyrex™
El frasco de densidades de vidrio de borosilicato Pyrex™ de tipo Gay-Lussac, fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, cumple las normas ISO 3507, se ha ajustado y preparado para su uso con el volumen exacto grabado en el frasco. Se suministra con tapones capilares individuales de tamaño 10/19, numerados para corresponderse con el frasco.
Marca: MBL BRE000
141.55 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03000kg
Descripción
El frasco de densidades de vidrio de borosilicato Pyrex™ de tipo Gay-Lussac, fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™, cumple las normas ISO 3507, se ha ajustado y preparado para su uso con el volumen exacto grabado en el frasco.Se suministra con tapones capilares individuales de tamaño 10/19, numerados para corresponderse con el frasco.
- Cumplen con la norma ISO 3507, tipo Gay-Lussac
- Ajustados y listos para su uso: con el volumen exacto grabado en cada frasco
- Con tapones capilares individuales numerados y a juego con el frasco
- Fabricados con vidrio de borosilicato Pyrex™
Especificaciones
Tapón | |
Vidrio de borosilicato Pyrex | |
10/19 | |
ISO 3507 |
10 ml | |
Unidad | |
± 1 ml | |
Sí |