Learn More
Rogo Sampaic™ Gradilla de PVC
Marca: Rogo Sampaic™ BJJ025
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo | |
Tubos (32 mm) | |
8 | |
1 unidad | |
185 mm | |
65 mm |
2 x 4 | |
PVC | |
Tubo de 32 mm de diámetro | |
185 x 95 x 65 mm | |
95 mm | |
32 mm |