Learn More
Rogo Sampaic™ Gradilla de PVC
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (14 mm) |
| Material | PVC |
| Posiciones | 24 |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo de 14 mm de diámetro |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 255 x 48 x 40 mm |
| Longitud (métrico) | 255 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 14 mm |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Mostrar más |