Learn More
Rogo Sampaic™ Gradilla de PVC
Marca:  Rogo Sampaic™ BJJ017
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11728522
  • 53.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Rack para tubos de ensayo
Tubos (23 mm)
12
1 unidad
182 mm
65 mm
2 x 6
PVC
Tubo de 23 mm de diámetro
182 x 68 x 65 mm
68 mm
23 mm