Learn More
Kartell™ Bandeja de PVC para pipetas
Acepta pipetas de varias longitudes y diámetros. La bandeja para pipetas de PVC Kartell™ está fabricada a partir de PVC para ofrecer mayor resistencia y durabilidad.
Marca: Kartell™ 0025200
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Description
- Las bandejas se pueden utilizar como estación de trabajo u organizador de cajones para pipetas
- El modelo de estación de trabajo tiene ranuras verticales y horizontales para la colocación individual de las pipetas
- Longitudinal: 7 pipetas con diámetro de tubo general igual o inferior a 20 mm
- Lateral: 16 pipetas con diámetro de tubo igual o inferior a 10 mm
- El modelo de cajón tiene 4 compartimentos
- Capacidad para aproximadamente 30 pipetas
- Admite pipetas de 1, 2, 5 y 10 ml de capacidad
Specifications
10 ml | |
Blanco | |
PVC | |
426 mm | |
1/Paq. |
300 x 426 x 30 mm | |
300 mm | |
Bandeja de pipetas | |
Cajón | |
Rectangulares |