Learn More
Kartell™ Bandeja de PVC para pipetas
Descripción
- Las bandejas se pueden utilizar como estación de trabajo u organizador de cajones para pipetas
- El modelo de estación de trabajo tiene ranuras verticales y horizontales para la colocación individual de las pipetas
- Longitudinal: 7 pipetas con diámetro de tubo general igual o inferior a 20 mm
- Lateral: 16 pipetas con diámetro de tubo igual o inferior a 10 mm
- El modelo de cajón tiene 4 compartimentos
- Capacidad para aproximadamente 30 pipetas
- Admite pipetas de 1, 2, 5 y 10 ml de capacidad
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 216 x 283 x 40 mm |
| Color | Blanco |
| Longitud (métrico) | 216 mm |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja de pipetas |
| Anchura (métrico) | 283 mm |
| Para utilizar con | Cajón |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Forma | Rectangulares |