Learn More
Minebea Intec™ Báscula Compacta Puro™ SmallFlat
Compact scale with configurable operation and alert beeper.
Marca:  Minebea Intec™ EF-SF2P1-30D
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17768959
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • For weighing, weighing in percent, counting, check weighing, check percentage, check counting, averaging, and totalization
  • Standard charging via USB-C
  • 35 mm weight display
  • Up to 500 continuous use between recharges with 12 hours recharge time
  • 3 LED (yellow, green, red) with configurable operation and alert beeper
Especificaciones
Especificaciones
500 hr.
1.5 kg
0.05 g
30,000 d
246 x 302 x 107 mm
External
Backlit LCD
IP43
1 sec.
50/60 Hz