Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-well Deep Well Plates with Round Wells and Conical Bottom
Deep well plates with notched registration corner.
63.50€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Forma del pocillo | Redondo |
Diseño del pocillo | 96 pocillos |
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del pocillo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17577926
|
Labcon™
3901-520-000-9 |
2 mL |
63.50€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17587926
|
Labcon™
3903-520-000-9 |
1 mL |
63.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI Resin
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
96 pocillos |