Learn More
Labcon™ PurePlus™ 96-well Deep Well Plates with Round Wells and Conical Bottom
Deep well plates with notched registration corner.
Marca: Labcon™ 3903-520-000-9
60.33 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17230kg
Descripción
- ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas (no pirogénicos)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 mL | |
Redondo | |
96 pocillos |