Learn More
Labcon™ PurePlus™ 1.2 mL Sample Library Tubes
Sample library tubes come in strips of 8, 12, or as individual tubes.
59.75€ - 76.15€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17547936
|
Labcon™
3911-545-000-9 |
Tiras de 8, gradilla | Estéril |
76.15€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17517936
|
Labcon™
3910-540-000-9 |
Tubos individuales, gradilla | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17527936
|
Labcon™
3910-545-000-9 |
Tubos individuales, gradilla | Estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17537936
|
Labcon™
3911-540-000-9 |
Tiras de 8, gradilla | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17567936
|
Labcon™
3912-545-000-9 |
Tiras de 12, gradilla | Estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17557936
|
Labcon™
3912-540-000-9 |
Tiras de 12, gradilla | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
17517946
|
Labcon™
3917-800-000-9 |
Tiras de 12, embolsadas | No estéril |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Description
- Available in 96-place racks or resealable bags
- ATP, RNase/DNase, Endotoxin-free (non-pyrogenic)
Spécification
Esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
Polipropileno |