Learn More
Labcon™ Tubos de la biblioteca de muestras PurePlus™ de 1,2 ml
Descripción
- Disponible en gradillas de 96 posiciones o bolsas resellables
- ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas (no pirogénicos)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Formato | Tiras de 8, gradilla |
| N.° por paquete | 960/paq. |
| Envase | 960 tubos/paquete, 10 paquetes/caja |
| Volumen (métrico) | 12 mL |
| Esterilidad | Estéril |