Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers
With printed reference grid
Marca: Labcon 3977-529-000-9
Detalles adicionales : Peso : 3.17510kg
Descripción
- Placa PCR
- Placas para PCR planas de 96 pocillos para la mayoría de los termocicladores
- Con rejilla de referencia impresa
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
10 placas/caja, 10 cajas/caja | |
Varios | |
Se adapta a los termocicladores más usados | |
96 | |
No estéril | |
Biología molecular |
Esterilizable en autoclave | |
PurePlus™ | |
Sí | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
0,2 mL | |
Cónico - Placa flexible | |
10 placas/caja |