Learn More
Labcon PurePlus™ 0.2 mL 96 Well PCR Plates for Popular Thermocyclers
Descripción
- Placa PCR
- Placas para PCR planas de 96 pocillos para la mayoría de los termocicladores
- Con rejilla de referencia impresa
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Envase | 10 placas/caja, 10 cajas/caja |
| Línea de productos | PurePlus |
| Color | Natural |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Se adapta a la mayoría de los termocicladores más populares |
| Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | 0,2 mL |
| Mostrar más |