Learn More
RETSCH Pure Titanium Ring Sieve For Ultra Centrifugal Mill ZM 200
697.00€ - 725.16€
Especificaciones
Cantidad | 1Cada una |
---|---|
Tipo | Tamices de aro |
Material | Titanio |
Para utilizar con (equipo) | Molino de ultracentrífugo ZM 200 |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11717075
|
RETSCH
03.647.0278 |
0,5mm |
725.16€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11914262
|
RETSCH
03.647.0276 |
0,2mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11846103
|
RETSCH
03.647.0281 |
1,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11934262
|
RETSCH
03.647.0279 |
0,75mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11798134
|
RETSCH
03.647.0282 |
2 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11708144
|
RETSCH
03.647.0283 |
4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11788134
|
RETSCH
03.647.0280 |
1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
1Cada una | |
Tamices de aro | |
Titanio | |
Molino de ultracentrífugo ZM 200 |