Learn More
RETSCH Pure 70mm Diameter Stainless Steel Ring Sieve For Ultra Centrifugal Mill ZM 200
Marca: RETSCH 03.647.0293
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Especificaciones
70mm | |
1,5 mm | |
Acero inoxidable |
1Cada una | |
Tamices de aro | |
Molino de ultracentrífugo ZM 200 |