Learn More
RETSCH Tamiz de aro Pure de acero inoxidable de 70 mm de diámetro para molino ultracentrífugo ZM 200
Tienda Retsch ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 0,12mm |
| Tipo | Tamices de aro |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Molino de centrifugación Ultra ZM 200 |
| Diámetro exterior (imperial) | 70mm |