Learn More
Cowie Technology™ PTFE T-Type Connector
Accepts any rigid or semi-rigid tubing. Cowie Technology™ PTFE T-Type Connector locks in place quickly with a bayonet type coupling.
Marca: Cowie Technology™ 016.1105.2
Detalles adicionales : Peso : 0.01500kg
Descripción
- Conexión de bayoneta
- Para su uso con tubos rígidos y semirrígidos, como vidrio, FEP o PTFE
Especificaciones
Conector tipo T de PTFE | |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Tubos flexibles de PTFE, Viton, caucho de silicona o materiales similares | |
1 unidad | |
16 mm | |
de 280 °C |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
11 mm | |
51,5 mm | |
-200 °C | |
33,5 mm | |
Blanco |