Learn More
Cowie Technology™ PTFE T-Type Connector
Accepts any rigid or semi-rigid tubing. Cowie Technology™ PTFE T-Type Connector locks in place quickly with a bayonet type coupling.
en la oferta
Especificaciones
Tipo de producto | Conector tipo T de PTFE |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud global (métrico) | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10437552
|
Cowie Technology™
016.1103.7.2 |
44 mm | 29 mm | 14 mm | 6,8 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10591622
|
Cowie Technology™
016.1104.9.2 |
51,5 mm | 33,5 mm | 16 mm | 9 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
10110192
|
Cowie Technology™
016.1105.2 |
51,5 mm | 33,5 mm | 16 mm | 11 mm |
en la oferta
cada uno |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Bayonet fitting
- For use with rigid and semi rigid tubing such as glass, FEP or PTFE
Especificaciones
Conector tipo T de PTFE | |
Esterilizable en autoclave | |
-200 °C | |
Blanco |
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
1 unidad | |
de 280 °C |