Learn More
Bohlender™ Conector para tubos recto de PTFE con rosca GL
Utilice este conector para conectar diámetros distintos de tubos. Los conectores para tubos rectos de PTFE con rosca GL Bohlender™ BOLA™ incluyen resistencia química universal, ideal para administrar líquidos o gases.
Marca: Bohlender™ D538-32
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
- Dos conexiones con rosca GL
- El producto solo queda expuesto al PTFE
- Intervalo de temperatura: De - 200 a + 250 °C
Especificaciones
Accesorio de tubo recto | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
-200 °C | |
GL 32 | |
–De 200 a 250 °C |
Conformidad con la FDA | |
Para conectar diferentes diámetros de tubos | |
1 unidad | |
10 bar |