Learn More
Bohlender™ Conector para tubos recto de PTFE con rosca GL
Beschreibung
- Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
- Dos conexiones con rosca GL
- El producto solo queda expuesto al PTFE
- Intervalo de temperatura:De -200 a +250 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Para conectar diferentes diámetros de tubos |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | –De 200 a 250 °C |
| Tipo de producto | Accesorio de tubo recto |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?