Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle are for use with volumetric flasks and similar containers.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.03500kg
Descripción
- Construcción sólida
- Resistencia química total
- Alta pureza
- Escala de temperatura de – 200 °C a + 280 °C
- No contaminante
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Tapón de PTFE Fisherbrand™, matraz con asa, asa gris | |
8 (EE. UU.) | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Juntas de vidrio esmerilado cónico estándar |
Gris | |
1 | |
De -200 °C a +280 °C |