Learn More
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle
Fisherbrand™ PTFE Stopper, Flask with Handle are for use with volumetric flasks and similar containers.
10.08€ - 38.74€
Especificaciones
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado cónico estándar |
Cantidad | 1 |
Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16255961
|
Fisherbrand™
|
8 (EE. UU.) | Gris |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16265961
|
Fisherbrand™
|
9 (EE. UU.) | Negro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16275961
|
Fisherbrand™
|
13 (EE. UU.) | Naranja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16285961
|
Fisherbrand™
|
16 (EE. UU.) | Blanco |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16295961
|
Fisherbrand™
|
19 (EE. UU.) | Azul |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16205971
|
Fisherbrand™
|
22 (EE. UU.) | Verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16215971
|
Fisherbrand™
|
27 (EE. UU.) | Amarillo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16225971
|
Fisherbrand™
|
32 (EE. UU.) | Rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16235971
|
Fisherbrand™
|
38 (EE. UU.) | Negro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Solid Construction
- Total Chemical Resistance
- High Purity
- Temperature Range -200°C to +280°C
- Non contaminating
- Easy to clean
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Juntas de vidrio esmerilado cónico estándar | |
1 | |
De -200 °C a +280 °C |