Learn More
Buerkle™ Cuchara de PTFE
Todas las piezas que entran en contacto con el medio de muestra están hechas de PTFE blanco puro. Completamente inerte contra todas las sustancias (con excepción del fluoruro elemental). La varilla se estabiliza con un núcleo de acero que está completamente encapsulado en PTFE.
Marca: Buerkle™ 5389-0500
Detalles adicionales : Peso : 0.69550kg
Descripción
- Partes de contacto medio: PTFE blanco puro
- Completamente inerte contra todas las sustancias (con la excepción del fluoruro elemental)
- La varilla se estabiliza con un núcleo de acero que es Completamente encapsulado en PTFE
- La varilla de 60 cm de largo se puede ampliar a 120 cm agregando otro componente
- La cuchara PTFE con 10 ml tiene una varilla fuerte con una longitud de 155 mm
Especificaciones
Cuchara medidora | |
Esterilizable en autoclave | |
Blanco puro | |
600 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
500 ml | |
125 mm |