Learn More
Buerkle™ Cuchara de PTFE
Código de producto. p-8002505 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11921581
Marca: Buerkle™ 53890010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Todas las piezas que entran en contacto con el medio de muestra están hechas de PTFE blanco puro. Completamente inerte contra todas las sustancias (con excepción del fluoruro elemental). La varilla se estabiliza con un núcleo de acero que está completamente encapsulado en PTFE.
  • Partes de contacto medio: PTFE blanco puro
  • Completamente inerte contra todas las sustancias (con la excepción del fluoruro elemental)
  • La varilla se estabiliza con un núcleo de acero que es Completamente encapsulado en PTFE
  • La varilla de 60 cm de largo se puede ampliar a 120 cm agregando otro componente
  • La cuchara PTFE con 10 ml tiene una varilla fuerte con una longitud de 155 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 10 mL
Color Blanco puro
Tipo de producto Cuchara medidora
Longitud del mango (métrico) 600 mm
Material PTFE