Learn More
Fisherbrand™ Manguitos de junta rígidos de PTFE, longitud completa tipo A
Los manguitos de junta rígidos de PTFE Fisherbrand™ son juntas de alto vacío y sin grasa para juntas cónicas de vidrio esmerilado estándar, con un reborde considerable para facilitar la manipulación y el uso repetido. El rendimiento de alto vacío se consigue mediante anillos de sellado transversales.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.02280kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16236001
  • 29.35€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta de liberación automática para evitar que se pegue
  • Adecuados para un alto vacío mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales de las superficies de contacto
  • Para uso hasta 280 °C
  • Elimina la necesidad de grasa
  • Grosor de pared de 0,5mm
  • Índice de fugas: <1 × 10-4 Torr, litro, sec-1
  • Los manguitos son inertes
Especificaciones
Especificaciones
10/30
1
De -200 °C a +280 °C
Manguitos de junta rígidos de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A
Politetrafluoroetileno (PTFE)