Learn More
Fisherbrand™ Manguitos de junta rígidos de PTFE, longitud completa tipo A
Los manguitos de junta rígidos de PTFE Fisherbrand™ son juntas de alto vacío y sin grasa para juntas cónicas de vidrio esmerilado estándar, con un reborde considerable para facilitar la manipulación y el uso repetido. El rendimiento de alto vacío se consigue mediante anillos de sellado transversales.
9.15€ - 33.90€
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Manguitos de junta rígidos de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A
Cantidad 1
Intervalo de temperatura (métrico) De -200 °C a +280 °C
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.º de junta cónica estándar Precio Cantidad y disponibilidad  
16246001
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
14/20
29.70€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16256001
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
19/22
33.90€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16236001
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
10/30
29.35€
paquete de 5
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16266001
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
24/40
9.15€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16276001
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
29/42
12.30€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16286001
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
34/45
13.15€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16296001
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
45/50
21.90€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16206011
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
55/50
31.80€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Junta de liberación automática para evitar que se pegue
  • Adecuados para un alto vacío mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales de las superficies de contacto
  • Uso a hasta 280 °C
  • Elimina la necesidad de grasa
  • Grosor de pared de 0,5mm
  • Índice de fugas: <1 × 10-4 torr, litro, seg-1
  • Los manguitos son inertes
Especificaciones
Especificaciones
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Manguitos de junta rígidos de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A
1
De -200 °C a +280 °C