Learn More
Fisherbrand™ Manguitos de junta rígidos de PTFE, longitud completa tipo A
Los manguitos de junta rígidos de PTFE Fisherbrand™ son juntas de alto vacío y sin grasa para juntas cónicas de vidrio esmerilado estándar, con un reborde considerable para facilitar la manipulación y el uso repetido. El rendimiento de alto vacío se consigue mediante anillos de sellado transversales.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01600kg
Descripción
- Junta de liberación automática para evitar que se pegue
- Adecuados para un alto vacío mediante el uso de anillos de sellado trapezoidales transversales de las superficies de contacto
- Para uso hasta 280 °C
- Elimina la necesidad de grasa
- Grosor de pared de 0,5mm
- Índice de fugas: <1 × 10-4 Torr, litro, sec-1
- Los manguitos son inertes
Especificaciones
55/50 | |
1 | |
De -200 °C a +280 °C |
Manguitos de junta rígidos de PTFE Fisherbrand™, longitud completa tipo A | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) |