Learn More
Bohlender™ PTFE Propeller Stirrer Shafts
Marca:  Bohlender™ C378-20
Detalles adicionales : Peso : 0.24000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10588072
  • 402.80€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
10 mm
600 mm
Eje de agitador de hélice
El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte.