Learn More
Bohlender™ PTFE Propeller Stirrer Shafts
347.68€ - 420.82€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte. |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Eje de agitador de hélice |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10419961
|
Bohlender™
C378-12 |
350 mm |
347.68€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10588072
|
Bohlender™
C378-20 |
600 mm |
402.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10310581
|
Bohlender™
C378-22 |
800 mm |
420.82€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte. | |
1 unidad | |
Eje de agitador de hélice |