Learn More
Bohlender™ PTFE Propeller Stirrer Shafts
Marca:  Bohlender™ C378-22
Detalles adicionales : Peso : 0.30000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10310581
  • 420.82€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
10 mm
800 mm
Eje de agitador de hélice
El producto es aspirado en forma ascendente, buen flujo axial con baja fuerza de corte.
1 unidad
Politetrafluoroetileno (PTFE)