Learn More
Bohlender™ Juntas de rosca de laboratorio HT de PTFE y PPS, GL 18
Ideales para la conexión de equipos y accesorios con roscas GL a tubos con paredes rígidas o a tubos fabricados con vidrio, plástico o metal.
Marca: Bohlender™ D629-56
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −50° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Presión máxima de 10 bar
- Apto para vacío
- Tapón de rosca negro de PPS
- Las partes internas constan de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm
- Las aplicaciones incluyen sondas de fijación, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción
- Disponible para una amplia gama de tamaños de rosca GL y diámetros de tubos
Especificaciones
Junta de rosca de laboratorio | |
PPS, PTFE | |
de -50 °C | |
GL 18 | |
de 250 °C |
FDA | |
Conexión de equipos/accesorios a tubos con paredes rígidas | |
6,35 mm (D.E.) | |
10 bar |