Learn More
Bohlender™ Juntas de rosca de laboratorio HT de PTFE y PPS, GL 18
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
2,0 mm (D.E.)
3,2 mm (D.E.)
6,35 mm (D.E.)
9,52 mm (D.E.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Resistentes a la temperatura de desde los - 50 °C a los + 250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA
- Presión de funcionamiento máxima de 10 bar
- Apto para vacío
- Tapón de rosca negro de PPS
- Las partes internas constan de un anillo en V (PPS), un anillo cónico y un anillo de sellado (ambos PTFE), así como una junta tórica (FKM) para diámetros de tubos inferiores a 3 mm
- Algunas aplicaciones son fijar sondas, termómetros, tubos de inmersión o cables en recipientes de reacción
- Disponible para una amplia gama de tamaños de rosca GL y diámetros de tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Material | PPS, PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Conexión de equipos/accesorios a tubos con paredes rígidas |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
| Tamaño de los tubos | 2,0 mm (D.E.) |
| Tamaño de rosca | GL 18 |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Junta de rosca de laboratorio |