Learn More
Junta tórica de PTFE para junta esférica SciLabware
Ofrece una unión esférica sin grasa. La junta tórica de PTFE Rotulex™ para unión esférica es muy resistente a la corrosión química. Se puede utilizar a temperaturas de hasta 200 °C. La junta tórica recubierta de PTFE encaja en un empalme hembra que se puede retener junto con un clip de metal accionado por resorte.
Marca: SVL RO35
36.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23259" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Ofrece una junta esférica «sin grasa»
- La vía de PTFE es altamente resistente a la corrosión química
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
- La junta tórica cubierta de PTFE encaja en una junta de copa hembra
- La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
Especificaciones
20 mm | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Junta de vidrio RM:RF35 |
1 unidad | |
24 mm (vástago) 35 mm (esférico) |