Learn More
Junta tórica de PTFE SVL™ Rotulex™ para junta esférica
Click to view available options
Tamaño de orificio:
5mm
9 mm
15 mm
20 mm
25 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Ofrece una junta esférica «sin grasa»
- La vía de PTFE es altamente resistente a la corrosión química
- Se pueden usar a temperaturas de hasta 200 °C
- La junta tórica cubierta de PTFE encaja en una junta de copa hembra
- La junta se puede retener junto con una abrazadera metálica con resorte
Specifications
Specifications
| Tamaño de orificio | 20 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Junta de vidrio RM:RF35 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Diámetro exterior (métrico) | 24 mm (vástago) 35 mm (esférico) |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction