Learn More
Adtech Polymer Engineering™ Microtubos de PTFE
Providing flexibility and resilience for general laboratory work. Adtech Polymer Engineering™ PTFE Microtubing is excellent for high-temperature work and transfer of corrosive chemicals.
Marca: Adtech Polymer Engineering™ BIOBLOCK/14
Detalles adicionales : Peso : 0.14850kg
Descripción
- Temperatura máxima de 260 °C (punto de fusión en 330 °C)
- Características antiadherentes
- Superficie de baja fricción
- Muy alta resistencia a productos químicos y disolventes
- Muy alta resistencia eléctrica, buena para el aislamiento
- Fisiológicamente neutral
- No contaminantes e inodoros
- Esterilizables y esterilizables en autoclave
Especificaciones
FDA | |
0,81 mm | |
1,63 mm | |
Trabajos en caliente, transferencia de productos químicos corrosivos | |
1/pack | |
Los tubos |
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
30 m | |
-240 °C | |
Translúcido | |
de 260 °C |